69154
cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid
analytical standard
Sinónimos:
Homo-γ-linolenic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (GC)
Formulario
viscous liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
Clave InChI
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?