68814
D-α-Tocotrienol
analytical standard
Sinónimos:
(R)-α-Tocotrienol, [R-(E,E)]-3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyl-3,7,11-tridecatrienyl)-2H-1-benzopyran-6-ol
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
faint beige to beige
white to yellow
application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
Inchi Key
RZFHLOLGZPDCHJ-XZXLULOTSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?