64148
Bromobutide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(RS)-2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(α,α-dimethylbenzyl)butyramide, 2-Bromo-3,3-dimethyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)butanamide
About This Item
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)(C)C(Br)C(=O)NC(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C15H22BrNO/c1-14(2,3)12(16)13(18)17-15(4,5)11-9-7-6-8-10-11/h6-10,12H,1-5H3,(H,17,18)
Clave InChI
WZDDLAZXUYIVMU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)