61854
Peptone (vegetable), No. 2
suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone from vegetable, Vegetable peptone; non-animal origin peptone
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥11%
impurezas
≤10% ash
pérdida
≤7% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear, yellow
aplicaciones
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
Aplicación
Vegetable peptone facilitates the growth of a broad range of microbes, from fastidious aerobic bacteria to yeasts and molds. It also prevents contamination from possible Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) or Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE).
It is also used in media fill tests to assess the quality of the aseptic filling process as stipulated by FDA guidelines
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.