61193
Copper(II) ionophore I
Selectophore™
Sinónimos:
o-XBDiBDTC, o-Xylylenebis(N,N-diisobutyldithiocarbamate)
About This Item
Productos recomendados
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
mp
91-92 °C
SMILES string
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCc1ccccc1CSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H44N2S4/c1-19(2)13-27(14-20(3)4)25(29)31-17-23-11-9-10-12-24(23)18-32-26(30)28(15-21(5)6)16-22(7)8/h9-12,19-22H,13-18H2,1-8H3
InChI key
JOEGUDLMKJATMX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)