51208
LB Broth
NutriSelect® Plus, High salt, powder, pack of 500 g or 2.5 kg, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Sinónimos:
LB-Broth, high salt, Luria Bertani Broth, high salt
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L
High salt
sodium chloride, 10 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
envase
pack of 500 g or 2.5 kg
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
idoneidad
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly-sealed containers at 2-25°C.
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?