Merck
44565
Supelco
Tropaeolin O sodium salt
indicator
Sinónimos:
4-([2,4-Dihydroxyphenyl]azo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 6, Chrysoin, Resorcinol yellow
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9N2O5SNa
Número de CAS:
Peso molecular:
316.27
Número de índice de color:
14270
Beilstein:
4173410
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
grado
indicator
composición
sulfated ash, 40-60%
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
pérdida
≤13.0% loss on drying
pH
11-13
λmáx.
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
Clave InChI
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)