Merck
39090
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)rhodanine
for TLC derivatization, ≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H12N2OS2
Número de CAS:
Peso molecular:
264.37
Beilstein:
189065
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
for TLC derivatization
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (S)
≥98.0%
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
mp
285-288 °C (lit.)
solubilidad
dioxane: 0.1 g/10 mL (hot)
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7+
Clave InChI
JJRVRELEASDUMY-JXMROGBWSA-N
Aplicación
for the detection of Ag, Au, Cu, Hg, Pd, Pt, alkaloids, antipyrin, indican, sulfonamide, urobilinogen
Otras notas
Reagent for the determination of silver, palladium and mercury ; Determination of gold; Used in the photometric determination of autoradiograms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G. Jangg
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 183, 255-255 (1961)
G.H. Ayres et al.
Analytica Chimica Acta, 24, 241-241 (1961)
5 (4-dimethylaminobenzylidene) rhodanine as a reagent for the spectrophotometric determination of copper and manganese.
Ojeka, E. O., and J. F. Iyun
Global Journal of Pure and Applied Sciences, 10.4, 577-583 (2004)
L.E. Lichtenstein
Analytical Chemistry, 47, 465-465 (1975)
Reinhard Dallinger et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 289(4), R1185-R1195 (2005-05-21)
Like all other animal species, terrestrial pulmonate snails require Cu as an essential trace element. On the other hand, elevated amounts of Cu can exert toxic effects on snails. The homeostatic regulation of Cu must therefore be a pivotal goal