34144
Acetochlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-(Ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)oxalamic acid, [(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCOCN(C(=O)C(O)=O)c1c(C)cccc1CC
InChI
1S/C14H19NO4/c1-4-11-8-6-7-10(3)12(11)15(9-19-5-2)13(16)14(17)18/h6-8H,4-5,9H2,1-3H3,(H,17,18)
Clave InChI
OTKTUNJJKYTOFF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)