24544
Jeringa Hamilton®, gama 800, aguja cementada
805N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Microliter™
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84856
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
General description
€€ Tienen la misma calidad como la serie 700 con beneficios adicionales.
€€ El mango extendido de metal es extraible y reparable en el campo.
€€ El émbolo resiste doblamiento.
€€ La precisión esta dentro de ± 1% del volumen total.
€€ Límite de temperatura: 50°C para agujas fijas y 115°C para aguja extraible.
€€ El mango extendido de metal es extraible y reparable en el campo.
€€ El émbolo resiste doblamiento.
€€ La precisión esta dentro de ± 1% del volumen total.
€€ Límite de temperatura: 50°C para agujas fijas y 115°C para aguja extraible.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used in stripe assay to understand the attractive or repulsive activity of protein substrate fibronectin and leucine-rich transmembrane protein-2 (FLRT2) using dissociated Hippocampal neurons.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)