21498
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
22s ga (bevel tip)
Características
removable needle RN
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 84859
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
compatibilidad
for use with Hamilton 810RN (removable needle)
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)