19606
Biotina
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
D-Biotina, Bios II, Coenzima R, Vitamina H, Vitaminas B7
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
agency
tested according to Ph. Eur.
mp
231-233 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?