Merck
09896
Sigma-Aldrich
Boc-β-phenyl-Phe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-β-phenyl-L-phenylalanine, Boc-β,β-diphenyl-Ala-OH, Boc-3,3-diphenyl-L-alanine
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
341.40
Beilstein:
4880641
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
160 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](C(c1ccccc1)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)16(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16-17H,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
Clave InChI
TYJDOLCFYZSNQC-KRWDZBQOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)