01337
Mitis Salivarius Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
M-S Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L
crystal violet, 0.0008 g/L
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L
sucrose, 50.0 g/L
trypan blue, 0.075 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
idoneidad
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques