00881
(±)-4-Hydroxypropranolol hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
1-[(4-Hydroxy-1-naphthyl)oxy]-3-(isopropylamino)- 2-propanol hydrochloride, 4′-Hydroxypropranolol hydrochloride, 4-{2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy}-1-naphthalenol hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (AT)
≥98.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(O)C2=CC=CC=C21.Cl
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H
Clave InChI
ROUJENUXWIFONU-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)