28-3730
Fosfato de sodio dibasic dodecahydrate
SAJ first grade, ≥98.0
Sinónimos:
Fosfato de sec-sodio, Fosfato de disodio, Hidrogenofosfato de disodio dodecahydrate
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
assay
≥98.0
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Inchi Key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c