12-1531
Gram-Hucker′s stain solution (II)
Sinónimos:
Gram’s iodine solution
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Productos recomendados
disponibilidad
available only in Japan
Componentes
Composition : Lugol in water
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)