Merck
FPCR-RO
Roche
Mezcla maestra para PCR FastStart
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
sufficient for ≤100 reactions (04710436001)
sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
Quality Level
packaging
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001)
pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de inicio en caliente es fácil utilizando la mezcla maestra para PCR FastStart, una mezcla maestra de inicio en caliente con doble concentración y ya preparada. Esta mezcla maestra contiene ADN polimerasa Taq FastStart, nucleótidos de grado PCR de gran calidad Roche y todos los demás reactivos requeridos para la PCR, así como la transcriptasa inversa en dos etapas (RT)- PCR en los cicladores térmicos.
La mezcla maestra para PCR FastStart acepta nucleótidos modificados con digoxigenina, como el (DIG)-dUTP. Puede conseguirse el marcaje con DIG-dUTP añadiendo al volumen final el nucleótido modificado a una concentración final de 10 μM.
Combine esta mezcla maestra con el kit de síntesis de la cadena primaria del ADNc (Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit) (Roche) para conseguir resultados excelentes en la RT-PCR en dos etapas.
Application
La mezcla maestra FastStart para PCR es una alternativa cómoda a los reactivos individuales para casi todas las aplicaciones de PCR de inicio en caliente. Puede aplicarse para la amplificación del ADN genómico y dianas cDNA de hasta 2 kb de longitud, o fragmentos más largos en dianas de ADN plasmídico, con elevada especificidad, sensibilidad y rendimiento. La enzima está inactiva a temperaturas comprendidas entre +15 y +25°C durante la configuración de la PCR y luego se activa a +95°C durante la desnaturalización inicial. Puede utilizarse para:
  • PCR de inicio en caliente hasta 2 kb
  • RT-PCR de inicio en caliente hasta 2 kb
  • PCR de gran rendimiento
  • PCR de colonia directa
La muestra maestra FastStart para PCR se ha utilizado para el análisis del ADN del género Nosema mediante el método de reacción en cadena la polimerasa (PCR), para validar el ADN genómico mediante PCR, para amplificación del ARN mediante el método de PCR.
Features and Benefits
La mezcla maestra FastStart tiene ADN polimerasa Taq FastStart recombinante modificada, inactiva a temperaturas inferiores a +75°C. El kit contiene también un tampón optimizado para PCR y una disolución de GC-RICH para el manejo de una amplia variedad de muestras.
  • Mayor especificidad, sensibilidad y producción:
La PCR de inicio en caliente facilita la configuración de la PCR.
  • Utilización de configuración robótica.
Utilización de esta mezcla enzimática estable durante 24 horas entre +15 y +25°C.
  • Disminuye el tiempo de preparación.
Conservar las mezclas maestras entre +2 y +8°C para su uso inmediato durante un máximo de un mes.
Contenido
Mezcla maestra concentrada x2 que contiene ADN polimerasa Taq FastStart, tampón de reacción y nucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Packaging
1 kit contiene: Mezcla maestra concentrada x2 que contiene ADN polimerasa Taq FastStart, tampón de reacción y nucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Unit Definition
Volumen de actividad: >= 80 U/ml
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
ADVERTENCIA PARA EL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por la patente estadounidense 6,127,155 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación. El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.</ br>ADVERTENCIA AL COMPRADOR: LICENCIA LIMITADA<br />El uso de este producto está cubierto por las patentes estadounidenses números 5,677,152 y 5,773,258 y las reivindicaciones de patente correspondientes fuera de los EE.UU.  La adquisición de este producto incluye una inmunidad limitada intransferible contra pleitos según las reivindicaciones de patentes anteriores para utilizar sólo esta cantidad de producto para la propia investigación interna del comprador.  No se transfiere expresamente, por implicación ni por estoppel derecho alguno sobre ninguna otra reivindicación de patente ni derecho alguno de realizar servicios comerciales de ningún tipo, entre otros, informar de los resultados de las actividades del comprador por un precio u otra consideración comercial.  Este producto está indicado solo para investigación.  El uso para diagnóstico humano y veterinario bajo patente de Roche requiere una autorización aparte de Roche.  Todos los demás usos distintos de la investigación interna y los usos para diagnóstico humano y veterinario bajo las reivindicaciones de la patente de Roche requieren una autorización aparte de Thermo Fisher Scientific. Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Roche poniéndose en contacto con el Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, EE.UU. o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Alemania.  Puede obtenerse más información sobre las autorizaciones de compra de Thermo Fisher Scientific poniéndose en contacto con Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, EE.UU.
FastStart is a trademark of Roche
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
F Kyle Satterstrom et al.
Methods in enzymology, 543, 141-163 (2014-06-14)
Sirtuin 3 (SIRT3) is a major regulator of oncometabolism. Indeed, the activity of SIRT3 significantly affects the response to oxidative stress, glycolytic proficiency, and tumorigenic potential of malignant cells. Thus, a system to accurately measure the transcriptional activity of the
A recurrent point mutation in PRKCA is a hallmark of chordoid gliomas
<BIG>Rosenberg S, et al.</BIG>
Nature Communications, 9, 2371-2371 (2018)
Randy F Stout et al.
PloS one, 8(11), e81771-e81771 (2013-12-07)
Transgene technology is one of the most heavily relied upon tools in modern biological research. Expression of an exogenous gene within cells, for research and therapeutic applications, nearly always includes promoters and other regulatory sequences. We found that repeats of
N Arbulo et al.
Journal of invertebrate pathology, 130, 165-168 (2015-08-08)
Nosema ceranae is one of the most prevalent pathogens in Apis mellifera and has recently been found in multiple host species including several species of bumblebees. Prevalence and infection intensity of N. ceranae was determined in two species of native
First Identification of Nosema Ceranae (Microsporidia) Infecting Apis Mellifera in Venezuela
<BIG>Porrini LP, et al.</BIG>
Journal of Apicultural Science, 61 (2017)
Artículos
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
Contenido relacionado
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifique con eficiencia y confianza sus muestras utilizando la mezcla maestra para PCR KOD One™ para PCR ultrarrápida con una de las tasas de elongación más rápidas disponibles para polimerasas de alta fidelidad.
Ver todo