Merck
CK-RO
Roche
Creatina cinasa (CK)
from rabbit muscle
Sinónimos:
creatina fosfocinasa
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
UNSPSC Code:
12352204
biological source
rabbit muscle
Quality Level
form
lyophilized
packaging
pkg of 100 mg (10127566001)
pkg of 500 mg (10736988001)
manufacturer/tradename
Roche
color
white to light yellow
optimum pH
6.0-7.0(reverse reaction)
9.0(forward reaction)
solubility
water: soluble
suitability
suitable for immunoprecipitation
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
foreign activity
ATPase <0.001%
HK <0.001%
myokinase <0.001%
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... CKM(100009056)
General description
a 25 °C (800 U/mg de liofilizado a 37 °C) con fosfocreatina y ADP como sustratos, y N-acetil-L-cisteína como activador.
Application
La creatina cinasa se ha utilizado como componente del tampón de traducción utilizado en el análisis de traducción in vitro y como componente de la mezcla de regeneración de energía.
Biochem/physiol Actions
La creatina cinasa (CK) es una guanidina-cinasa que cataliza la fosforilación reversible de la creatina a fosfocreatina a expensas del ATP. Desempeña un papel crucial en la regeneración rápida del ATP en células con elevada demanda de energía. El aumento de la concentración de CK en la sangre humana indica enfermedades del sistema nervioso y del músculo cardíaco, hipotermia maligna y ciertos tumores. Metales como el Mg, el Mn y el CA actúan como cofactores de la CK. También constituye un sustrato de la proteína cinasa C, una importante molécula de señalización implicada en el crecimiento celular. Se ha observado que un producto de la reacción enzimática de la CK, la fosfocreatina, evita la replicación del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) en macrófagos.
Quality
Contaminantes:
Specifications
Actividad específica: Aproximadamente 350 U/mg de liofilizado a +25°C (800U/mg de liofilizado a +37°C) con fosfocreatina y ADP como sustratos, y N-acetil-L-cisteína como activador.
Unit Definition
Una unidad de actividad CK (+25 °C) = 2,3 U (+37 °C), creatina-P y ADP como sustratos, NAcCys como reactivador.
Physical form
Liofilizado, estabilizado
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Disoluciones de trabajo y condiciones de almacenamiento en aplicaciones habituales:
Disolver en tampón imidazol 0,1 M; distribuir en alícuotas y conservar entre -15 y -25 °C.
Estable durante aproximadamente cuatro semanas entre -15 y -25 °C.
Evitar la congelación y descongelación repetidas.
Disolver en disolución de NaHCO3 al 0,5 %.
No congelar. Conservar protegido de la luz.
Estable durante 2 - 3 días, cuando se almacena entre 2 y 8 °C.
O
Disolver en tampón de glicina 30 mM, pH 9,0, con DTT 0,2 mM.
Estable durante 2 - 3 días, cuando se almacena entre 2 y 8 °C.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Irina M Kuznetsova et al.
Biochimica et biophysica acta, 1596(1), 138-155 (2002-05-02)
GdmCl-induced unfolding of rabbit muscle creatine kinase, CK, has been studied by a variety of physico-chemical methods including near and far UV CD, SEC, intrinsic fluorescence (intensity, anisotropy and lifetime) as well as intensity and lifetime of bound ANS fluorescence.
Aurélie M Rakotondrafara et al.
Nature protocols, 6(5), 563-571 (2011-04-30)
Much of the regulation of gene expression occurs at the level of protein synthesis. In addition to the canonical translation factors, a multitude of proteins and microRNAs (miRNAs) act as regulatory trans-acting factors. Mechanistic analysis of translational control benefits from
Marta Teperek et al.
International journal of molecular sciences, 15(9), 16719-16740 (2014-09-23)
Spermatozoa are more efficient at supporting normal embryonic development than spermatids, their immature, immediate precursors. This suggests that the sperm acquires the ability to support embryonic development during spermiogenesis (spermatid to sperm maturation). Here, using Xenopus laevis as a model
J K Rao et al.
FEBS letters, 439(1-2), 133-137 (1998-12-16)
The crystal structure of rabbit muscle creatine kinase, solved at 2.35 A resolution by X-ray diffraction methods, clearly identified the active site with bound sulfates surrounded by a constellation of arginine residues. The putative binding site of creatine, which is
Marta Teperek et al.
Genome research, 26(8), 1034-1046 (2016-04-02)
For a long time, it has been assumed that the only role of sperm at fertilization is to introduce the male genome into the egg. Recently, ideas have emerged that the epigenetic state of the sperm nucleus could influence transcription