Merck
BGALA-RO
Roche
ββ-Glucuronidasa/arilsulfatasa
from Helix pomatia
Sinónimos:
arilsulfatasa/β-glucuronidasa, sulfatasa/β-glucuronidasa
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
biological source
animal (Helix pomatia)
Quality Level
form
solution
specific activity
10.8 U/mL, 25 °C (ß-Glucuronidase)
25 U/mL, 25 °C (with 4-NP-sulfate, Arylsulfatase)
packaging
pkg of 10 mL (10127698001)
pkg of 2 mL (10127060001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
ELISA: suitable
color
colorless to brown
optimum pH
4.5-5.0
solubility
water: miscible
application(s)
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
2-8°C
General description
βLa β-glucuronidasa/arilsulfatasa de Helix pomatiais es la preparación enzimática más utilizada que contiene actividad sulfatasa y una especificidad muy amplia. Es una mezcla cruda de enzimas cuya preparación no implica ningún tipo de separación cromatográfica. Esta preparación contiene actividad glucuronidasa y sulfatasa. La hidrólisis enzimática previa a la detección es esencial para conseguir una elevada sensibilidad durante el análisis. Después de la hidrólisis, la muestra puede analizarse mediante espectroscopia de masas, cromatografía de gases, HPLC o inmunoanálisis. Para análisis de dopaje, la actividad sulfatasa junto con la actividad glucuronidasa son esenciales para la detección de todos los conjugados con medicamentos presentes en la muestra. βLa β-glucuronidasa/arilsulfatasa se utiliza también para la hidrólisis enzimática de los glucurónidos y los ésteres de sulfato en los líquidos biológicos, y en la orina principalmente.
Specificity
βLa β-glucuronidasa/arilsulfatasa muestra una amplia especificidad para muchas clases de β-glucurónidos y ésteres de sulfato.
Especificidad de la β-glucuronidasa:
Los glucósidos que forma el ácido β-D-glucurónico con una variedad de compuestos que contienen grupos hidroxilo se hidrolizarán fácilmente en presencia de β-glucuronidasa.
  • Dichos compuestos son esteroides como el estriol (Km = 0,42 mM, pH 4,5), la androsterona, el pregnanediol, la tetrahidrocortisona,
  • fenoles como la fenolftaleína (Km = 0,39 mM), el 4-nitro-fenol, la 4-metilumbeliferona,
  • medicamentos como el cloranfenicol y los tetrahidrocannabinoles,
  • y metabolitos como la tiroxina y la bilirrubina.
Polisacáridos que contienen restos del ácido β-glucurónico, como el ácido hialurónico, también son hidrolizados.
βLa β-glucuronidasa es muy específica de la parte carbohidrato: no se hidrolizan ni los α-glucósidos ni los ácidos β-glucosidurónicos. Sin embargo, la naturaleza del residuo unido al resto de ácido β-glucurónico apenas es importante en absoluto.
Actividad específica: 5,5 U/ml a +38°C con fenolftaleín-β-glucurónido como sustrato (4,5 U/ml a +25°C con 4-nitro-fenil-β-D-glucurónido como sustrato = 100 000 unidades Fishman/ml a +38°C con fenolftaleín-β-glucurónido como sustrato). 1 unidad Fishman libera 1 μg de fenolftaleína del fenolftaleín-β-glucurónido en 1 hora a +38°C.
Especificidad de la arilsulfatasa:
Los ésteres de sulfato de muchos fenoles se hidrolizan en presencia de arilsulfatasa. Ejemplos son los sulfatos de esteroide como la estronasulfato, el hidrógenosulfato de 4-nitrofenilo (Km = 1,8 mM, pH 7,3), el 4-nitro-pirocatecol 2-sulfato (Km = 1,25 mM, pH 7,5) y el disulfato de fenolftaleína.
Actividad específica: 2,6 U/ml a +38°C con disulfato de fenolftaleína como sustrato (14 U/ml a +25°C con 4-nitrofenil sulfato como sustrato = 800 000 unidades Roy/ml a +38°C con 2-hidroxi-5-nitrofenil sulfato como sustrato). 1 unidad Roy libera 1 μg de 2-hidroxi-5-nitrofenil sulfato en 1 hora a +38°C.
Especificidad de la β-glucuronidasa:
Los glucósidos que forma el ácido β-D-glucurónico con una variedad de compuestos que contienen grupos hidroxilo se hidrolizarán fácilmente en presencia de β-glucuronidasa.
  • Dichos compuestos son esteroides como el estriol (Km = 0,42 mM, pH 4,5), la androsterona, el pregnanediol, la tetrahidrocortisona,
  • fenoles como la fenolftaleína (Km = 0,39 mM), el 4-nitro-fenol, la 4-metilumbeliferona,
  • medicamentos como el cloranfenicol y los tetrahidrocannabinoles,
  • y metabolitos como la tiroxina y la bilirrubina.
Polisacáridos que contienen restos del ácido β-glucurónico, como el ácido hialurónico, también son hidrolizados.
βLa β-glucuronidasa es muy específica de la parte carbohidrato: no se hidrolizan ni los α-glucósidos ni los ácidos β-glucosidurónicos. Sin embargo, la naturaleza del residuo unido al resto de ácido β-glucurónico apenas es importante en absoluto.
Especificidad de la arilsulfatasa:
Los ésteres de sulfato de muchos fenoles se hidrolizan en presencia de arilsulfatasa. Ejemplos son los sulfatos de esteroide como la estronasulfato, el hidrógenosulfato de 4-nitrofenilo (Km = 1,8 mM, pH 7,3), el 4-nitro-pirocatecol 2-sulfato (Km = 1,25 mM, pH 7,5) y el disulfato de fenolftaleína.
Application
βLa β-glucuronidasa o la arilsulfatasa se han utilizado ampliamente en investigación y en laboratorios analíticos para la hidrólisis enzimática simultánea de los β-glucurónidos de esteroide y los ésteres de sulfato. La enzima se utiliza durante la preparación de la muestra para escindir los glucurónidos y los ésteres de sulfato antes de la GC-MS, la HPLC, los inmunoanálisis u otros métodos analíticos, entre ellos análisis de dopaje e hidrólisis de conjugados de esteroides (glucurónidos) y ésteres de sulfato en orina y otros líquidos corporales.
Features and Benefits
  • Desconjugar y detectar glucurónidos y ésteres de sulfato.
  • Cribado rápido de esteroides, benzodiacepinas, cannabinoides, opioides y otros medicamentos.
Components
EC 3.1.6.1 & 3.2.1.31
Principle
La glucuronidación es uno de los principios básicos del metabolismo. Muchas de las sustancias presentadas al cuerpo humano experimentan un procesamiento metabólico consistente en la conjugación con ácido glucurónico mediante las UDP-glucuronosiltransferasas (UGT). Estas enzimas catalizan la transferencia de un grupo glucuronil a muchas moléculas endógenas y exógenas biológica y farmacológicamente activas. El glucurónido es, en general, más soluble, menos tóxico y excretado con mayor facilidad por el organismo humano que la molécula original.
Además, puede producirse la sulfatación del medicamento o la sustancia química por sulfotransferasas en el cuerpo humano. La sulfatación en general es menos predecible que la glucuronidación ya que existen muchas isoenzimas de las sulfotransferasas, y hay diferencias individuales en la proporción de glucuronidación frente a sulfatación de la sustancia.
Unit Definition
Glucuronidasa:
Unidad estándar
La unidad estándar de actividad β-glucuronidasa es la actividad enzimática que aumenta la tasa de liberación del 4-nitrofenol a partir del ácido 4-nitrofenil β-D-glucosidurónico a una temperatura de +25 ºC y un pH de 4,5 por 1 μM.
Unidad fenolftaleína
La unidad fenolftaleína de la actividad β-glucuronidasa es la actividad enzimática que aumenta la tasa de liberación de fenolftaleína a partir de ácido fenolftaleín β-D-glucosidurónico a una temperatura de +38 ºC por 1 μM.
Aproximadamente 4,5 unidades estándar equivalen a 5,5 unidades fenolftaleína.
Unidad Fishman
La unidad Fishman de actividad β-glucuronidasa es la actividad enzimática que aumenta la tasa de liberación de la fenolftaleína a partir de ácido fenolftaleín β-D-glucosidurónico a una temperatura de +38 ºC por 1 μg.
Aproximadamente 1 unidad estándar equivale a 22.000 unidad Fishman (1 unidad fenolftaleína es equivalente a 19.000 unidades Fishman).
Arilsulfatasa:
Unidad estándar
La unidad estándar de actividad arilsulfatasa es la actividad enzimática que aumenta la tasa de liberación del 4-nitrofenol a partir del 4-nitrofenil sulfato a una temperatura de +25 ºC y un pH de 6,2 por 1 μM.
Unidad fenolftaleína
La unidad fenolftaleína de la actividad arilsulfatasa es la actividad enzimática que aumenta la tasa de liberación de fenolftaleína a partir del disulfato de fenolftaleína a una temperatura de +38 ºC y un pH de 6,2 por 1 μM.
Aproximadamente 5,4 unidades estándar equivalen a 1 unidad fenolftaleína.
Unidad Roy
La unidad Roy de actividad arilsulfatasa es la actividad enzimática que aumenta la tasa de liberación de 4-nitropirocatecol a partir del hidrógenosulfato de 2-hidroxi 5-nitrofenilo (4-nitropirocatecol 2-sulfato) a una temperatura de +38 ºC y un pH de 6,2 por 1 μg.
Aproximadamente 1 unidad estándar equivale a 57 000 unidades Roy (1 unidad fenolftaleína es equivalente a 308 000 unidades Roy).
Physical form
Disolución en solución salina estabilizada
Preparation Note
Concentración de trabajo: En muchas aplicaciones, el producto puede diluirse con agua inmediatamente antes de ser utilizado o puede emplearse sin diluir.
Nota: La presente preparación de β-glucuronidasa/arilsulfatasa está muy concentrada y debe diluirse para algunas aplicaciones. Además, en la preparación de protoplastos, debe encontrarse empíricamente la concentración precisa que utilizar para una cepa determinada de levadura.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): Nota: proporciones alícuotas de la preparación diluida pueden conservarse entre -15 y -25 °C; no deben descongelarse y volverse a congelar más de una o dos veces, y la conservación a temperaturas más bajas no alarga su vida más allá de la del producto conservado entre 2 y 8 °C.
Storage and Stability
Evite la congelación y descongelación repetidas (más de 2 veces).
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Visite la Librería de documentos
Marc Vermeir et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 37(4), 809-820 (2009-01-10)
Absorption, metabolism, and excretion of darunavir, an inhibitor of human immunodeficiency virus protease, was studied in eight healthy male subjects after a single oral dose of 400 mg of [(14)C]darunavir given alone (unboosted subjects) or with ritonavir [100 mg b.i.d.
Nuozhou Chen et al.
Heliyon, 9(5), e15878-e15878 (2023-05-22)
Hemoglobin (Hb) based oxygen carriers (HBOCs) are designed to minimize the toxicity of extracellular Hb, while preserving its high oxygen-carrying capacity for oxygen delivery to cells. Polymerized human Hb (PolyHb) is a novel type of nanosized HBOC synthesized via glutaraldehyde-mediated
K Croes et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(7), 635-644 (2009-02-13)
A liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC/MS(n)) method for the determination of 12 corticosteroids in bovine liver has been optimized and validated in accordance with the European Commission Decision 2002/657/EC. A bovine liver sample was deconjugated with beta-glucuronidase/sulfatase enzyme, extracted
Erika Pfeiffer et al.
Carcinogenesis, 26(12), 2172-2178 (2005-07-30)
Soy food has been associated with a reduced incidence of hormonal cancer in Asian countries, and the soy isoflavones daidzein and genistein are believed to protect against tumors induced by the endogenous hormone 17beta-estradiol (E2). In the present study, we
Hongkai Zhu et al.
Environment international, 156, 106720-106720 (2021-06-25)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous environmental pollutants. Urinary concentrations of mono-hydroxylated metabolites of PAHs (OH-PAHs) have been used as biomarkers of these chemicals' exposure in humans. Little is known, however, with regard to intra- and inter-individual variability in OH-PAH