Merck
11062590001
Roche
Marcador de peso molecular de ADN VI
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Sinónimos:
marcador de ADN
About This Item
UNSPSC Code:
41105335
form
solution
Quality Level
packaging
pkg of 50 μg (in 200 μl)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
250 μg/mL
color
colorless
solubility
water: miscible
storage temp.
−20°C
General description
El marcador de peso molecular del ADN VI es una mezcla de fragmentos preparada por escisión del ADN pBR328 con la endonucleasa de restricción Bgl I y el ADN pBR328 digerido con Hinf I. Tiene un intervalo de tamaños de 0,15 a 2,1 kpb.
El producto también está disponible como marcador de peso molecular del ADN VI, marcado con digoxigenina.
Specificity
Especificidad: El producto tiene extremos 5′-fosforilados (fragmentos de restricción).
Sitio de restricción: Lugares de corte y longitudes de los fragmentos correspondientes de pBR328:
- sitios de corte de Bgl I en: 935, 1169, 2399, 4575, 4809 => creando los siguientes tamaños de fragmentos, respectivamente: 234 pb, 1230 pb, 2176 pb, 234 pb, 1033 pb.
- Sitios de corte de Hinf I en: 632 , 852 , 1006 , 1304 , 1757 , 2274 , 4040 , 4434 , 4732 , 4886. => creando los siguientes tamaños de fragmentos, respectivamente: 220 pb, 154 pb, 298 pb, 453 pb, 517 pb,
1766 pb, 394 pb, 298 pb, 154 pb, 653 pb
Application
El marcador de peso molecular del ADN VI se utiliza para la determinación del tamaño del ADN en geles de agarosa. Simplifica la determinación precisa del peso molecular de fragmentos de doble cadena de ADN generados por:
  • Digestión con enzimas de restricción
  • PCR
  • RT-PCR
Sequence
Según se ha determinado mediante análisis informático de la secuencia pBR328, la mezcla contiene 15 fragmentos de ADN con las siguientes longitudes de pares de bases (1 par de bases = 660 dalton) que aparecen una vez: 220, 394, 453, 517, 653, 1033, 1230, 1766, 2176 y los fragmentos 154,234 y 298 que aparecen dos veces como consecuencia de la digestión de la pBR328 con Bgl I y Hinf I.
Nota: Las longitudes de los fragmentos se obtienen mediante análisis informático de la secuencia de ADN. Dependiendo del intervalo de tamaños del marcador, los fragmentos más pequeños sólo serán visibles en los geles sobrecargados.
Unit Definition
50 μg = 1A260 unidad
Physical form
Disolución lista para usar, 250μg/ml, en tampón TE (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, pH 8,0).
Preparation Note
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de 2 a 8 °C
Una vez descongelada, recomendamos una ulterior conservación entre 2 y 8 °C.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
G Meulemans et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 30(6), 655-660 (2001-12-01)
A polymerase chain reaction combined with restriction enzyme analysis was developed for detection and differentiation of all 12 fowl adenovirus (FAdV) serotypes representing the five fowl adenovirus (A to E) species. For primer design, the published sequences of the hexon
R Ferretti et al.
Applied and environmental microbiology, 67(2), 977-978 (2001-02-07)
A PCR-based method for the detection of Salmonella spp. in food was developed. The method, set up on typical salami from the Italian region of Marche, is sensitive and specific and shows excellent correlation with the conventional method of reference
Qualitative PCR?ELISA protocol for the detection and
typing of viral genomes
Monica Musiani
Nature Protocols (2007)