Key Documents
ZLXLP0D01
Milli-Q
Lazo-punto de suministro-Válvula Inters-T
Additional loop point to make a second Point of Delivery on the water distribution loop
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
General description
Este kit de accesorios contiene piezas destinadas a la creación de un segundo punto de suministro en el lazo de distribución del agua. Normalmente, el lazo de distribución tiene al menos un punto de uso. Se requiere este accesorio para crear otros puntos de suministro. El kit contiene un interconector en espiga «I» 3/8 pulg. (para tubos de 10x16), un interconector en «T» 3/8 pulg., abrazaderas Oetiker, escuadra para montaje mural del interconector (para montaje mural del interconector en «T»), una abrazadera para interconector y una válvula de bola.
Application
Para agregar un segundo punto de suministro a un lazo de distribución.
Features and Benefits
Accesorio original para lazo-punto de suministro - Válvula Inters-T - ZLXLP0D01
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany