ZAFS52120
Sistema de purificación de agua Milli-Q® CLX 7120, 230 V 50/60 Hz
Delivers up to 2400 L/day of clinical laboratory reagent water (CLRW)
Sinónimos:
Milli-Q® CLX 7120 Water Purification System 230V 50/60 Hz
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
100 V / 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Nivel de calidad
Línea del producto
Milli-Q® CLX
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
120 L/hr make-up flow rate
2400 L/day max. usage
303 kg operating weight (668 lb)
4 L/min distribution flow rate
resistividad
>15 MΩ-cm, at 25°C
H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
residuos de carbono orgánico total (TOC)
<30 ppb (Product water)
entrada
potable tap water
salida
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Aplicación
Características y beneficios
- Supervisión en tiempo real las 24 horas del día durante los siete días de la semana y acceso seguro por control remoto.
- El archivado automático de registros electrónicos durante un máximo de dos años facilita los procesos de acreditación y reacreditación del laboratorio.
- El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® patentado proporciona agua de gran calidad constante sin necesidad de cilindros de resina. Esto reduce el mantenimiento, los costes de funcionamiento y el tiempo de inactividad del analizador.
- La exclusiva tecnología E.R.A.® optimiza de manera automática la recuperación del agua en función de la calidad del agua de alimentación para reducir los costes de uso del agua.
- Tres lámparas UV bactericidas integradas reducen la necesidad de desinfección del sistema y del analizador para maximizar el tiempo de actividad del laboratorio.
- Una gran pantalla táctil a color fácil de utilizar muestra toda la información importante del sistema de un vistazo y permite un funcionamiento intuitivo.
- Para garantizarle un suministro ininterrumpido de agua purificada, estos sólidos sistemas están equipados con una función de derivación de emergencia fácil de configurar.
- Los sistemas son compactos y pueden instalarse donde sea conveniente en el laboratorio. También son personalizables, lo que le permite adaptarlos a sus requisitos específicos.
- Disponible con supervisión y servicio MyMilli-Q™ Remote Care para soportar el máximo tiempo de actividad.
Componentes
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que solicite a uno de nuestros especialistas la validación su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Otras notas
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: filtración y UV
Aplicación: Laboratorios clínicos
Uso previsto: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Sistema» de la guía del usuario del equipo (proporcionada en la memoria USB en la versión de configuración de América del Norte).
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Nota al pie de página
- 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
- 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
- 110 V systems are required for Japan
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Artículos
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Contenido relacionado
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).