Key Documents
XX1014722
Millipore
Base y tapón de vidrio para filtración al vacío Millipore
47 mm, PTFE-faced membrane support
Sinónimos:
Glass Stopper, Millipore Filter Holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
material
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
47 mm
filtration area
9.6 cm2
fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Base y tapón de vidrio, 47 mm, soporte de membrana con revestimiento de PTFE
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.
Accesorio de filtración al vacío de vidrio Millipore Esta base y tapón de vidrio de 47 mm con soporte de membrana recubierta de politetrafluoroetileno (PTFE) están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración al vacío de vidrio de Millipore o proporcionar una configuración alternativa. Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.
Application
La base y el tapón de vidrio Millipore son adecuados para la filtración al vacío
Features and Benefits
  • Ocho soportes de tapón de silicona perforada en matraces de filtración estándar de 1 y 4 litros