Documentos clave
XX1014703
Millipore
Abrazadera de resorte Millipore para filtración al vacío
47 mm, Aluminum
Sinónimos:
Abrazadera de filtración Millipore, Abrazadera de resorte para filtración, Abrazadera para vacío
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
anodized aluminum
técnicas
vacuum filtration: suitable
Diámetro
47 mm
aplicaciones
filtration
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Pinza de resorte, 47 mm, aluminio
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este artículo es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore, los kits de portafiltros todo vidrio Millipore 47 mm y el kit MilliSolve Millipore.
Aplicación
47 mm, aluminio