Key Documents
XX1012540
Millipore
Portafiltros analítico de acero inoxidable Millipore para filtración al vacío - Kit
25 mm, Stainless steel funnel with glass membrane support, 50 mL funnel
Sinónimos:
Stainless Steel Filter Holder, Vacuum Filter Holder
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone guide(s) (for alignment)
silicone stopper
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s)
technique(s)
vacuum filtration: suitable
H
12.6 cm
diam.
5.1 cm (2.0 in.)
filter diam.
25 mm
filtration area
2.8 cm2
funnel capacity
50 mL
fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
application(s)
filtration
compatibility
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
shipped in
ambient
General description
Portafiltros analíticos de acero inoxidable Millipore - Kit
25 mm, embudo de acero inoxidable con portamembrana de vidrio, embudo de 50 ml
Los portafiltros analíticos de acero inoxidable están diseñados para la filtración al vacío de muestras para análisis bacteriológico o de contaminación por partículas.
Este artículo es un Kit compuesto de los siguientes artículos:
(Número de referencia - Descripción)
XX1012542 - Base y tapón de vidrio Millipore, 25 mm, Soporte de acero inoxidable, rejilla incluida
XX1012503 - Pinza de resorte Millipore, 25 mm, Aluminio
ALIGNED25 - Guía de alineamiento Millipore, 25 mm, 5/ENV
Características y beneficios:
• Disponible en tres diámetros con cuatro tamaños de embudo para alojar muestras de hasta 250 ml
• El soporte con embudo de 250 ml está equipado con una tapa de embudo, que se puede ventilar utilizando la unidad de filtración añadida
•Se puede esterilizar en autoclave o con llama
Aplicaciones:
Análisis de contaminación bacteriológica o por partículas
Principle
Vacío