Key Documents
XX1007615
Millipore
Portaobjetos para microscopio
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinónimos:
Glass microscope slides, Laboratory slides
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
glass fiber slide
Quality Level
H
7.6 cm (3 in.)
W
5.0 cm (2 in.)
compatibility
for use with Patch Test Kit
shipped in
ambient
General description
Un portaobjetos para microscopio está diseñado para la recogida de varias muestras, como toda la muestra, partes de una muestra y cortes histológicos para fines de referencia y experimentales. Tiene un papel significativo en historia, veterinaria, ciencia forense y medicina. El portaobjetos para microscopio actúa como accesorio de los portafiltros para la preparación de muestras.
Application
Los portaobjetos de microscopio se han utilizado para estudios histológicos de tejido necrótico y residuos epiteliales.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Thomas Schmid et al.
Polymers, 13(13) (2021-07-03)
Microscope slide collections represent extremely valuable depositories of research material in a natural history, forensic, veterinary, and medical context. Unfortunately, most mounting media of these slides deteriorate over time, with the reason for this not yet understood at all. In
Hadrian Schepler et al.
Theranostics, 12(1), 18-34 (2022-01-07)
The healing of chronic wounds is impaired by a lack of metabolic energy. In previous studies, we showed that physiological inorganic polyphosphate (polyP) is a generator of metabolic energy by forming ATP as a result of the enzymatic cleavage of