WBLUR0020
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Western blotting, dot/slot blotting
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 20 mL, Western blotting, dot/slot blotting
conjugado
peroxidase conjugate
Nivel de calidad
envase
pkg of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
dot blot: suitable
western blot: suitable
área de la membrana
200 cm2 , membrane coverage
método de detección
chemiluminescent
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Calidad
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Artículos
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.