VPMG202NB1
Unidad Viresolve® Pro
Parvovirus removal filter, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Sinónimos:
Dispositivo Viresolve® Pro Magnus 2.2
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone gasket
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® Filter
fabricante / nombre comercial
Viresolve®
Parámetros
60 psig max. inlet pressure
dilution
(Large volume processing)
Altura
9.50 cm (3.74 in.)
Longitud
34.29 cm (13.50 in.)
Anchura
20.96 cm (8.25 in.)
Tamaño de la unidad
2.2 in.
filtración área
1.53 m2
impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Adaptador
1.5 in. sanitary TC inlet/outlet fitting(s) (Disposable)
3/4 in. sanitary TC vent fitting for port (disposable)
Categorías relacionadas
Descripción general
Los dispositivos Viresolve Pro Magnus se utilizan normalmente para la filtración de volúmenes de lotes de proteínas de escala media a gran escala. La unidad Viresolve® Pro Device Magnus 2.2 ofrece una superficie de filtración de 1,53 m2 y tiene un uso principal en el procesamiento de grandes volúmenes.
Características y beneficios
- Fabricación a gran escala
- Dos formatos de tamaño diferentes
- Juntas integradas
- Las unidades son apilables en el soporte Viresolve® Pro/Pro+ Magnus (hasta 7 unidades)
- Teclas de alineación en cada unidad para minimizar los errores durante la instalación
- Ruta de fluido de un solo uso totalmente desechable
- Dispositivos 100 % probados con difusión de aire/agua y prueba de gas binario
- Shield / Shield H 100 % probado con aerosol
Otras notas
- Retención de organismos: bacteriana
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: purificación de proteínas
- Indicaciones de uso: Eliminación vírica
- Instrucciones de uso: Consulte la guía del usuario suministrada con este producto
- Condiciones de almacenamiento: Conservar a temperatura ambiente
- Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Nota de preparación
Nota de análisis
Después de una descarga controlada de 50 l/m² de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64>.