Documentos clave
TL-PACK
Millipore
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
CORE Anti-A (clone BIRMA-1) Bulk Reagent plus Diluent Kit
Sinónimos:
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent plus Diluent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
unpurified
clon
BIRMA-1, monoclonal
Formulario
liquid
envase
kit of
concentración
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnicas
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
isotipo
IgM
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Colorant: Patent Blue Violet dye
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Aplicación
For use by Tube;Slide;Microplate techniques.
Reagent + Diluent Kit.
Información legal
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable