Key Documents
TANKT0PEQ
Milli-Q
Montaje de la parte superior del depósito de almacenamiento Milli-Q® EQ sin ASM
Protects stored pure water from airborne contaminants
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
feature
Allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L)
manufacturer/tradename
Milli-Q®
tank depth × H
26.0 cm (10.2 in.) × 10.0 cm (3.9 in.)
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Tanks
shipped in
ambient
General description
Este montaje de la parte superior del depósito de almacenamiento incluye una conexión para instalar un filtro de ventilación del depósito (no incluido), permite conectar hasta 3 sistemas de purificación de agua a un depósito (25 l, 50 l o 100 l) y transmite la señal de nivel del depósito a los sistemas conectados.
Para usar con sistemas de purificación de agua Milli-Q® EQ 7008/16.
Application
Proporciona cierre hermético del bastidor del depósito de almacenamiento Milli-Q® EQ (25 l, 50 l y 100 l).
Other Notes
Junto con esta referencia debe pedirse el depósito de almacenamiento Milli-Q® (25 l, 50 l o 100 l).
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.
Ver todo