Key Documents
TANKPE030
Milli-Q
Tanque de almacenamiento
30 L polyethylene storage tank, An optimally integrated storage solution for your pure (Type 2/3) water
Sinónimos:
Tanques de almacenamiento de polietileno de 30 litros
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
material
polyethylene reservoir
packaging
pkg of 1 unit
parameter
30 kg operating weight (66.1 lb)
H × W × D
60 cm (23.5 in.) × 38.1 cm (15 in.) × 38 cm (14.96 in.)
capacity
30 L
diam.
38 cm (14.96 in.)
volume
30 L
30000 mL
compatibility
for use with AFS®
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs Essential
for use with RiOs
General description
Este depósito de almacenamiento de polietileno (PE) de 30 l mantiene la pureza constante del agua almacenada y proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos.
El depósito almacena agua purificada suministrada por los sistemas de purificación de agua Elix® Essential/Essential UV/Advantage/Reference, Milli-Q® Direct, Direct-Q®, Direct-Q® UV, RiOs, RIOs Essential, AFS® D y AFS® Essential.
Application
Este depósito de almacenamiento de PE es una solución de almacenamiento fiable para su agua purificada.
Features and Benefits
  • Diseño compacto, que ahorra espacio.
  • Incorpora los últimos avances técnicos y prestaciones avanzadas para el almacenamiento de agua con una pureza uniforme.
  • Se selecciona el polietileno por su mínima liberación de extraíbles.
  • Las paredes opacas bloquean la luz solar para evitar el crecimiento de algas.
  • La suave superficie interna evita la formación de biopelícula.
  • La forma cilíndrica minimiza la superficie en contacto con el agua.
  • La base cónica del depósito permite un drenaje completo y facilita el enjuague durante la higienización.
  • El agua purificada entra suavemente por la base del depósito, evitando la absorción de dióxido de carbono.
  • La válvula frontal permite la dispensación manual del agua purificada.
  • Las válvulas de distribución permiten la conexión a otros equipos del laboratorio.
  • La tapa herméticamente cerrada bloquea la entrada de aire en el tanque.
  • El filtro de ventilación del depósito (no incluido) protege el agua de los contaminantes atmosféricos.
  • La función de rebosamiento aséptico mantiene la calidad del agua al evitar la retrocontaminación desde el desagüe.
  • Una gran abertura superior permite la limpieza manual durante el procedimiento de desinfección.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Zhongying Gong et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 188, 110811-110811 (2020-01-27)
The geometry of nanoparticles plays an important role in their performance as drug carriers. However, the pH-triggered geometrical shape switching of a cationic peptide consisting of isoleucine and lysine is seldom reported. In this work, we designed a cationic peptide
Zhongying Gong et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(4), 4323-4332 (2020-01-04)
Patients with cancer have reduced immune function and are susceptible to bacterial infection after surgery, chemotherapy, or radiotherapy. Spherical nanoparticles formed by the self-assembled peptide V6K3 can be used as carriers for poorly soluble antitumor drugs to effectively deliver drugs