Documentos clave
SYPK0SIX3
Milli-Q
Cartucho de purificación SynergyPak®
For Synergy® systems connected to DI water feed containing high silt
Sinónimos:
Cartucho de purificación SynergyPak® 3
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
resin (Ion-Exchange Resin)
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SynergyPak®
matrix
Macroporous
capacity
26 g/L ion exchange capacity
compatibility
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
shipped in
ambient
General description
El cartucho SynergyPak® está diseñado para producir agua ultrapura cuando los sistemas Synergy® se alimentan con agua DI (sin partículas).
En el cartucho se utilizan todas las tecnologías de purificación principales. Como paso final, el agua pretratada se purifica en el punto de dispensación mediante la eliminación de trazas contaminantes cruciales para sus experimentos.
El cartucho debe sustituirse periódicamente durante el mantenimiento del sistema.
Application
El cartucho elimina los contaminantes iónicos del agua hasta concentraciones de trazas.
Features and Benefits
  • diseño de conexión rápida (“plug-and-use”) para la sustitución fácil y rápida.
  • Requiere un bajo nivel de automantenimiento.
  • Carbón activado, intercambio iónico y tecnología de filtración en profundidad para purificar el agua.
Legal Information
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany