SLFHX13
Filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-FH, Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
diam.
13 mm
filtration area
0.8 cm2
volume
10 mL
color
red
matrix
Fluoropore®
pore size
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
Features and Benefits
- El filtro de jeringa Millex®, Fluoropore® PTFE, hidrófobo, no estéril, permite la eliminación de partículas antes del análisis del equipo
- Filtración de disoluciones orgánicas. Estos filtros de jeringa se recomiendan para filtrar de 1 a 10 mililitros
- El filtro desechable de un solo uso elimina partículas de tamaño superior al del poro nominal de la membrana