SLFGL25BS
Filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex™
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, sterile, male Luer-Lok® outlet
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-FG, Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
blue PVC housing
Nivel de calidad
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
Línea del producto
Millex™
caducidad
3 yr
Características
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
≥1.0 L/min air flow rate at 1 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnicas
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diámetro
25 mm
filtración área
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
volumen
100 mL
Matriz
Fluoropore®
tamaño de poro
0.2 μm
entrada
gas
mild organic solvent(s)
punto de burbuja
≥13 psi, methanol
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
aplicaciones
industrial qc (air/gas/organic solvent filtration and venting)
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Un solo uso
- Atóxica y apirógena
- Con soporte bidireccional