Key Documents
SCR027
Sigma-Aldrich
Células madre mesenquimatosas de rata (médula ósea)
These primary bone marrow derived Rat Mesenchymal Stem Cells isolated from the iliac crest of adult Fisher 344 rats provide a convenient source of multipotent rat mesenchymal stem cells.
About This Item
UNSPSC Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
biological source
rat
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
General description
Las células madre mesenquimatosas, también conocidas como células del estroma de la médula, se definen como una población autorrenovable de células progenitoras multipotentes adherentes derivadas de la médula ósea con la capacidad de diferenciarse en varios linajes de células mesenquimatosas. En análisis in vitro definidos, se ha demostrado que las células madre mesenquimatosas se diferencian fácilmente en células específicas de linaje que forman tejidos óseos, cartílagos, grasas, tendones y musculares. Las células madre mesenquimatosas también proporcionan apoyo y mantenimiento para la otra población principal de células madre de la médula ósea, las células madre hematopoyéticas.
Cell Line Description
Células madre mesenquimatosas
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Estas células madre mesenquimatosas derivadas de la médula ósea primaria, aisladas de la cresta ilíaca de ratas Fisher 344 adultas, proporcionan una fuente accesible de células madre mesenquimatosas multipotentes de rata.
Components
1x10e6 Células madre mesenquimatosas de rata viables procedentes de la médula ósea de ratas Fisher 344 adultas.
Quality
- Cada vial contiene al menos 1x10e6 células viables en el paso 2.
- Las células proceden de ratas Fisher 344 carentes de patógenos certificadas.
- Células negativas para la contaminación por micoplasma.
- Las células eran positivas para la expresión de CD90 y negativas para la expresión de CD45 y CD31.
Storage and Stability
Las células madre mesenquimatosas de rata (médula ósea) deben conservarse en nitrógeno líquido. Las células pueden pasarse al menos por otros 3-5 pasos.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Alicia Jurado et al.
Frontiers in pharmacology, 13, 1081345-1081345 (2023-01-31)
Background: Patients with obstructive sleep apnea (OSA) experience recurrent hypoxemic events with a frequency sometimes exceeding 60 events/h. These episodic events induce downstream transient hypoxia in the parenchymal tissue of all organs, thereby eliciting the pathological consequences of OSA. Whereas
Antonella Rocca et al.
International journal of nanomedicine, 10, 433-445 (2015-01-23)
Enhancement of the osteogenic potential of mesenchymal stem cells (MSCs) is highly desirable in the field of bone regeneration. This paper proposes a new approach for the improvement of osteogenesis combining hypergravity with osteoinductive nanoparticles (NPs). In this study, we
Gokhan Burcin Kubat et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(1), e22612-e22612 (2020-09-02)
The effect of dysfunctional mitochondria in several cell pathologies has been reported in renal diseases, including diabetic nephropathy and acute kidney injury. Previous studies have reported that mitochondrial transplantation provided surprising results in myocardial and liver ischemia, as well as
Margaret F Bennewitz et al.
Molecular imaging and biology, 14(6), 676-687 (2012-03-16)
Glioblastoma multiforme (GBM) is a lethal disease marked by infiltration of cancerous cells into the surrounding normal brain. The dire outcome of GBM patients stems in part from the limitations of current neuroimaging methods. Notably, early cancer detection methodologies are
Artículos
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.