Key Documents
SCC203
Sigma-Aldrich
IGROV-1 Línea celular de cáncer de ovario humano
IGROV-1 human ovarian carcinoma cell line is a versatile model for ovarian carcinoma and investigation of drug resistance.
Sinónimos:
IGR-OV1, OV1/P
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
application(s)
cell analysis
General description
La línea celular IGROV-1 está bien establecida como modelo del carcinoma ovárico farmacorresistente. Las células IGROV-1 carecen de receptores hormonales y exhiben una sensibilidad de baja a moderada a varios quimioterápicos comunes, mientras que permanecen sensibles al cisplatino (1). Las células IGROV-1 albergan una inversión paracéntrica del cromosoma 3 y una translocación entre los cromosomas 2 y 5 (1). La línea celular IGROV-1 presenta hipermutación y tiene un perfil de mutación general similar al del carcinoma endometrioide (2). Las células IGROV-1 aparecen en cultivo como monocapas confluentes y son muy oncógenas in vivo, formando tumores sólidos en 15 días en ratones desnudos (1). Las células IGROV-1 se caracterizan por la expresión de vitronectina e integrina αvα3, esenciales para el comportamiento migratorio observado de estas células hacia las proteínas ECM (3), y expresan la proteína diana MDM2 asociada al cáncer (4).
Fuente:
Se establecieron células IGROV-1 a partir de un tumor sólido ovárico primario en estadio III de una paciente de 47 años (1).
Categoría de Investigación:
Cáncer
Cell Line Origin
Células cancerosas humanas
Packaging
≥ 1X106 células/vial
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2