Key Documents
SCC115
Sigma-Aldrich
Línea de células de linfoma de células B de ratón CH27
Mouse
Sinónimos:
CH27 [Mouse lymphoma]
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Línea de células de linfoma de células B de ratón CH27, CH27 mouse B cell lymphoma celll line is a useful model for the study of B-cell biology and tumor immunology.
biological source
mouse
Quality Level
shipped in
ambient
General description
La línea celular de linfoma de células B de ratón CH27 es una de las series de CH de linfomas de células B de ratón que surgen de las células del bazo de ratones B10.H-2a-H-4b p/WTS (2a4b), ya sea espontáneamente o después del trasplante de las células del bazo a receptores singénicos o híbridos de la F1 .
Las células CH27 expresan IgM de superficie y antígenos Ia junto con Ly-1 (CD5) e Ig que se unen a los eritrocitos de oveja (SRBC) y pollo, y eritrocitos de ratón tratados con bromelina . El hapteno reconocido por los linfomas CH de unión a SRBC es un fosfolípido, la fosfatidilcolina o la esfingomielina . Los fosfolípidos son un componente común de las membranas celulares; por tanto, también pueden encontrarse en el bazo de ratones sanos células que expresan la inmunoglobulina con especificidad para SRBC. Esto sugiere que los linfomas CH representan análogos neoplásicos de las células B Ly-1+ normales .
Cell Line Description
Células cancerosas
Application
Categoría de investigación
Cáncer
Respuesta inmunitaria
Inflamación e inmunología
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente para utilizar en investigación no comercial interna según los términos del “acuerdo de uso académico”, tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X10^6 células viables.
• Se probó que las células son negativas para enfermedades infecciosas según un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica de rata, hámster chino, hámster sirio dorado, y primate humano y primate no humano (NHP).
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Transplantable B-cell lymphomas in B10. H-2aH-4bp/Wts mice.
L L Lanier et al.
Immunogenetics, 16(4), 367-371 (1982-01-01)
C A Pennell et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(11), 3799-3803 (1985-06-01)
A series of 27 B-cell lymphomas (designated the CH series), induced in B10.H-2aH-4b p/Wts mice by intense adoptive immunization with sheep erythrocytes, was found to represent a subset of the total B-cell repertoire. This subset was characterized by expression of
T J Mercolino et al.
The Journal of experimental medicine, 163(1), 155-165 (1986-01-01)
Cells from 6 of 14 different Ly-1+ murine B cell lymphomas bound to synthetic liposomes encapsulating fluorescein. The liposomes were made from distearoyl phosphatidyl choline (DSPC), distearoyl phosphatidyl glycerol (DSPG), and cholesterol. In all cases, liposome binding was due to
The CH series of murine B cell lymphomas: neoplastic analogues of Ly-1+ normal B cells.
G Haughton et al.
Immunological reviews, 93, 35-51 (1986-10-01)
C A Pennell et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 141(8), 2788-2796 (1988-10-15)
The majority of the characterized Ly-1+ B cell lymphomas of B10.H-2aH-4bp/Wts origin (the CH series) bear surface Ig related by Ag specificity or idiotype or both. To determine the genetic basis for these structural similarities, we have sequenced the VH