Key Documents
SCC064
Sigma-Aldrich
Línea de células estrelladas hepáticas humanas LX-2
Human
Sinónimos:
HSC, Perisinusoidal cells, Ito cells, Hepatic lipocytes, Hepatic pericytes
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
product name
Línea de células estrelladas hepáticas humanas LX-2, a highly suitable model of human hepatic fibrosis
biological source
human
Quality Level
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
liquid nitrogen
General description
Las células estrelladas hepáticas son el principal tipo celular responsable de la fibrosis hepática tras su activación en células fibrogénicas semejantes a miofibroblastos en enfermedades como el alcoholismo crónico, la hepatitis B y C, la esteatosis hepática, la obesidad y la diabetes. Hay una necesidad creciente de modelos de cultivo celular renovables que recapitulan fielmente su fenotipo in vivo, en particular para estudios humanos.
La LX-2 se generó mediante inmortalización de células estrelladas hepáticas humanas primarias con el antígeno T grande SV40 seguido de cultivo selectivo de células de los primeros pasos en condiciones de medios con poco suero.
Las LX-2 inmortalizadas fueron establecidas por el equipo de Xu para superar los problemas de variabilidad de los cultivos y para proporcionar una fuente estable e ilimitada de células estrelladas hepáticas humanas homogéneas. Estas líneas celulares han sido extensamente caracterizadas y conservan las características clave de la señalización con citocinas de las células estrelladas, la expresión génica neuronal, el metabolismo de retinoides y la fibrogénesis, lo que sean muy adecuadas para estudios de la fibrosis hepática humana en cultivos.
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
Inflamación e inmunología
Investigación de células madre
Components
1) ≥1X106 células estrelladas hepáticas LX-2 viables: (referencia Nº SCC064). Conservar en nitrógeno líquido.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X106 células viables.
• Las células se analizan mediante PCR y son negativas para los virus de la hepatitis A, B y C y los virus VIH-1 y 2.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
Storage and Stability
Las células LX-2 deben conservarse en nitrógeno líquido. Las células pueden pasarse por lo menos por 10 pasos sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular. Las células LX-2 se han expandido más de 50 pasos en cultivo.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Ching-Fen Wu et al.
Journal of cellular biochemistry, 114(3), 541-550 (2012-09-11)
Hepatitis C virus core protein (HCVcp), which is secreted by infected cells, is reported as an immunomodulator in immune cells. However, the effects of HCVcp on hepatic stellate cells (HSCs), the key cells in liver fibrosis, still remain unclear. In
Isolated hepatic lipocytes and Kupffer cells from normal human liver: morphological and functional characteristics in primary culture.
Friedman, S L, et al.
Hepatology, 15, 234-243 (1992)
Interleukin-21 mediates hepatitis B virus-associated liver cirrhosis by activating hepatic stellate cells.
Feng, Guohua, et al.
Hepatology Research : the Official Journal of the Japan Society of Hepatology (2013)
Zhiqiang Li et al.
iScience, 24(12), 103449-103449 (2021-12-21)
Glucosylceramide (GluCer) was accumulated in sphingomyelin synthase 1 (SMS1) but not SMS2 deficient mouse tissues. In current study, we studied GluCer accumulation-mediated metabolic consequences. Livers from liver-specific Sms1/global Sms2 double-knockout (dKO) exhibited severe steatosis under a high-fat diet. Moreover, chow
Ganesh Satyanarayana et al.
Theranostics, 11(19), 9331-9341 (2021-10-15)
Rationale: Fibrosis is a pathologic condition of abnormal accumulation of collagen fibrils. Collagen is a major extracellular matrix (ECM) protein synthesized and secreted by myofibroblasts, composing mainly (Gly-X-Y)n triplet repeats with >30% Gly residue. During fibrosis progression, myofibroblasts must upregulate
Contenido relacionado
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.
Learn how to use our cell culture tested, ready-to-use MilliShot™ single dose antibiotic solutions, conveniently packaged in one-time use vials.