S2GVU02RE
Sistema de filtración al vacío Millipore® Stericup® Quick Release
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
SCGVU02RE, Sistema de filtración al vacío estéril Stericup Quick Release-GV
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Stericup®
feature
hydrophilic
packaging
pack of 12 ea
parameter
max. temp. at 45 °C
description
2.4 mL (hold-up volume)
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
164 mm
capacity
250 mL
diam.
12.5 cm
filter diam.
73 mm
filtration area
40 cm2
funnel capacity
250 mL
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
shipped in
ambient
General description
Las unidades de esterilización mediante filtración al vacío Stericup® y Steritop® utilizan membranas de gran rendimiento para la esterilización óptima mediante filtración de los reactivos de laboratorio, los amortiguadores y los medios. Estos dispositivos combinan caudales y rendimiento superiores con baja adsorción inespecífica y un diseño sin punta estable.
Esta unidad de filtración con membrana de fluoruro de polivinilideno (PVDF) y tamaño de poro de 0,22 μm Stericup® combina una tapa de botella de 250 ml con un matraz receptor de 250 ml y una tapa para el procesamiento y almacenamiento.
Application
- Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
- Amortiguadores
- Disoluciones biológicas
Features and Benefits
- El embudo de filtración Quick Release se desconecta de la botella receptora con solo un cuarto de vuelta—reduciendo así la probabilidad de derrame y haciendo que sea más fácil de manipular en la mesa de trabajo y debajo de la campana.
- La identificación del producto en negrita en el embudo de filtración Steritop® muestra claramente las características de la membrana, como su composición y el tamaño de los poros, una selección de productos rápida y apropiada para la aplicación.
- El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas—y un tope táctil confirma el cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
- Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro del tapón facilitan el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
- La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
- Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.