S200B05RE
Matraz receptor Millipore® Stericup®
capacity 500 mL, sterile; irradiated, pack of 12 ea
Sinónimos:
Matraz receptor Stericup Quick Release, SC00B05RE
About This Item
Productos recomendados
material
polystyrene bottle
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
product line
Stericup®
packaging
pack of 12 ea
parameter
45 °C max. temp.
description
2.4 mL (hold-up volume)
H
147 mm
capacity
500 mL
diam.
45 mm
fitting
45 mm inlet thread(s)
outlet bottle top (Universal)
compatibility
for use with Steritop Filter Units
shipped in
ambient
General description
Los matraces receptores Stericup® incluyen un tapón de confianza de cierre hermético que permite un agarre seguro en condiciones húmedas y secas.. Un tope táctil confirma que el tapón de la botella receptora está perfectamente cerrado y una superficie de escritura esmerilada en la botella receptora permite cómodas soluciones de etiquetado.
Este matraz receptor Stericup® con una abertura de 45 mm tiene una capacidad de 500 ml.
Application
- Medios de cultivo de tejidos +/- aditivos
- Amortiguadores
- Disoluciones biológicas
Features and Benefits
- El tapón de cierre mediante un clic está bridado y modificado para permitir un fuerte agarre en condiciones húmedas o secas, y un tope táctil confirma un cierre seguro. Preocúpese menos de la posibilidad de derramamiento o contaminación de los contenidos esterilizados.
- Una amplia superficie esmerilada de escritura en la botella receptora y el color más claro de la tapa facilita el etiquetado claro para mejorar la legibilidad y reducir los frotis ilegibles.
- La tapa descansa sobre el lateral para evitar el riesgo de contaminación.
- Las botellas receptoras son apilables para ahorrar espacio de almacenamiento.
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.