Key Documents
PRPK0L0S1
Milli-Q
Módulo de pretratamiento PrePak L1
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento PrePak
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
packaging
pkg of 1 unit
pore size
0.5 μm pore size (CRW5 type)
compatibility
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
El pretratamiento apropiado es un paso esencial en la producción de la calidad final deseada del agua producida. El pretratamiento se elige en función del caudal del agua de alimentación. El PrePak pretrata el agua del grifo eliminando partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre. Está previsto para ser utilizado con sistemas de purificación de agua de mayor tamaño como pretratamiento añadido a los módulos de pretratamiento Progard® TL del sistema.
Para utilizar con los sistemas Elix® 20/35/70/100 y los sistemas de purificación de agua RiOS 30/50/100/150/200.
Application
Proporciona una protección óptima de la membrana de ósmosis inversa.
Features and Benefits
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
  • filtración en profundidad con filtros de 0,5 μm para eliminar partículas.
  • Carbón activado para eliminar el cloro.
  • Carbón activado impregnado con plata para reducción del cloro libre y protección bacteriostática.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany