Documentos clave
PMEF-NL-P1
Sigma-Aldrich
Fibroblastos embrionarios primarios de ratón EmbryoMax®
PMEF, Neo Resistant, Strain FVB, Not Treated, Passage 1
Sinónimos:
Mouse Embryonic Fibroblasts
About This Item
UNSPSC Code:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
biological source
mouse
Quality Level
manufacturer/tradename
Specialty Media
EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
General description
La gama EmbryoMax™ de PMEF proporcionan a los investigadores una solución práctica para el cultivo de células ES al eliminar la necesidad de un tedioso proceso de aislamiento y preparación de las células nutritivas. Muchos protocolos de cultivo de células madre embrionarias requieren el uso de fibroblastos embrionarios primarios de ratón (PMEF). En estos protocolos, las células ES se cultivan normalmente en una monocapa de células nutritivas PMEF. Las células nutritivas desempeñan dos funciones importantes en el cultivo de células madre: secretan varios factores de crecimiento importantes en el medio, que ayudan a mantener la pluripotencia, y proporcionan una matriz celular para que las células ES crezcan.
Los PMEF-NL-P1 son fibroblastos embrionarios de ratón primario (PMEF) resistentes a la neomicina de pocos pases aislados de embriones de ratón FVB en el día 13. NO se ha detenido la mitosis en las células. Los PMEF son las células nutritivas tradicionales utilizadas para propiciar el crecimiento de cultivos de células madre pluripotentes indiferenciadas de ratones y humanos. Además, los cultivos primarios de fibroblastos de pocos pases tienen una gran capacidad proliferativa y pueden ser utilizados para reprogramación. Se sabe que la eficiencia de reprogramación celular disminuye con cada pase, probablemente debido a la disminución de la capacidad proliferativa de los PMEF en pases más tardíos. Estas células PMEF no tratadas son fibroblastos de ratón de gran calidad de pase P1 que han sido reprogramadas satisfactoriamente a células IPS con gran eficiencia. Pueden utilizarse para estudiar los mecanismos de reprogramación o expandirse más y tratarse con irradiación γ o mitomicina-C para producir células nutritivas de crecimiento detenido. Consúltese el Murine Embryonic Stem Cell Culture Manual (Manual cultivo de células madre embrionarias de ratón) para cultivos completos y medios para células PMEF.
Cell Line Description
Fibroblastos embrionarios primarios de ratón
Application
Categoría de investigación
Investigación en células madre
Packaging
1x106 células
Physical form
Suministrado congelado en medio de congelación EMD Millipore (S-002-D) que contiene DMSO.
Storage and Stability
Después de la recepción, los viales deben conservarse a -80°C. Si se almacenan durante más de 6 meses, consérvelos en la fase de vapor de nitrógeno líquido (asegúrese de que el tapón esté bien apretado) durante un máximo de 2 años.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).