Key Documents
PLHK07610
Millipore
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 100 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, NMW 100 kDa
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
regenerated cellulose membrane
Quality Level
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
filter diam.
76 mm
filtration area
41.8 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
100 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Las membranas de ultrafiltración están compuestas en general de celulosa o polietersulfona (PES). El material de elección dependerá en gran medida de la compatibilidad de la muestra y el tipo de membrana tendrá un impacto significativo en el rendimiento. El peso molecular (MW) del macrosoluto que se va a retener determina el corte de peso molecular nominal de la membrana (NMWCO). En la técnica de diafiltración se utilizan membranas de ultrafiltración, ya sea en centrífugas o en unidades accionadas por presión como las células agitadas Amicon® para un cambio eficiente de la disolución tampón. Se prefieren las membranas de ultrafiltración a los tubos de diálisis, ya que las membranas se pueden utilizar tanto para la concentración de muestras como para el cambio de disoluciones tampón. Esto minimiza las transferencias de muestras y reduce su pérdida.
Application
Los discos de ultrafiltración, NMW 100 kDa se han utilizado:
  • en unidades de ultrafiltración con agitación (MSUC) Millipore para la conversión de glucosa/ácido glucónico (GA) catalizada por la glucosa oxidasa (GO)
  • con el modelo de agitador Amicon® 8200 para aislamiento de vesículas extracelulares (EV) microbianas de grandes volúmenes de cultivo
  • en la síntesis de nanopartículas núcleo-cáscara de óxido de hierro (IONP) modificadas por polidopamina (pDA)
Linkage
Sustituye a: 14442AM
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Ester Junko Tomotani et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 121-124, 149-162 (2005-05-27)
Glucose oxidase (GO) (EC 1.1.3.4) was used as catalyst for oxidizing glucose into gluconic acid utilizing a 10-mL Bioengineering Enzyme Membrane Reactor or a 400-mL Millipore Stirred Ultrafiltration Cell (MSUC) coupled with a Millipore UF membrane (cutoff of 100 kDa)
Ruihua Li et al.
Chemosphere, 243, 125391-125391 (2019-11-30)
In this study, novel lignin-based flocculant (LBF) was prepared in recycling of papermaking sludge. And LBF combined with polyaluminum chloride (PAC) was used in the coagulation/ultrafiltration combined process. Effects of polymer types, pH and ultrafiltration time on the membrane fouling
Nimisha Singh et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-01-27)
Polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs) are developed and designed as nanovectors of drugs. Reactive quinone of pDA enhances the binding efficiency of various biomolecules for targeted delivery. Glutathione disulfide (GSSG), an abundant thiol species in the cytoplasm, was
Carolina Coelho et al.
Bio-protocol, 10(2), e3502-e3502 (2020-01-20)
Extracellular vesicles (EVs) are produced by all domains of life including Bacteria, Archaea and Eukarya. EVs are critical for cellular physiology and contain varied cargo: virulence factors, cell wall remodeling enzymes, extracellular matrix components and even nucleic acids and metabolites.