PD20047S0
Placa de Petri con Petri-Pad
sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of (150 units), For microbial analysis using 2 ml liquid medium
Sinónimos:
Placa de Petri con almohadilla para filtración microbiológica a través de membrana
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Características
ready-to-use
fabricante / nombre comercial
Petri-Pad™
envase
pkg of (150 units)
técnicas
sterile filtration: suitable
Diámetro
47 mm
color
clear
entrada
sample type cosmetics
sample type beer
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type wine
aplicaciones
bioburden testing
(Beverages, Water)
compatibilidad
Membrane filtration
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Bordes cuadrados para la apertura con una sola mano
- Fácilmente apilables
- Tapas ajustadas herméticamente para evitar la deshidratación de los medios