Documentos clave
P2C010C25
Millipore
Módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 maxi
filtration area 2.5 m2, NMWCO 10 kDa
Sinónimos:
Pellicon 2 Maxi Ultrafiltration Module PLCGC C 2.5 m2
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
material
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Quality Level
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C (forward)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
7.6 cm (3 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
17.8 cm (7.0 in.)
filtration area
2.5 m2
membrane nominal area
2.5 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Ultracel®
pore size
10 kDa NMWCO
pH
2-13
General description
La maxi casete de ultrafiltración Pellicon® 2 PLCGC establece el estándar en las unidades de filtración de flujo tangencial tipo casete. P2C010C25 se diseñó teniendo en cuenta el escalado de los procesos y el desarrollo de aplicaciones.
La membrana de polietersulfona PLCGC de Millipore tiene estructuras sin huecos que protegen contra fugas de solutos a través de microdefectos normalmente asociados con huecos debajo de las finas pieles de las membranas UF convencionales. Estas membranas sin huecos son más permeables, lo que produce un flujo elevado con una retención del producto equivalente o superior. Estas membranas sin huecos proporcionan las ventajas de un procesamiento rápido y de alto rendimiento, y de sistemas más pequeños.
El módulo de ultrafiltración Pellicon® 2 Maxi cuenta con una superficie de filtración de 2,5 m2 y un tamaño de poro de 10 kDa de NMWCO.
Application
Concentración, desalación o cambio de disoluciones tampón de:
  • Disoluciones proteicas
  • Disoluciones de polisacáridos
  • Suspensiones víricas
Cosecha, lavado o clarificación de:
  • Cultivos y lisados celulares
  • Suspensiones coloidales
  • Cultivos víricos
Features and Benefits
  • Pantalla tipo C (pantalla gruesa)
  • Membranas sin huecos de última generación para afrontar prácticamente cualquier desafío de separación
  • Trayectoria de flujo corta para un mayor caudal y una capacidad de separación de mayor resolución
  • Opción de configuración del canal de flujo que proporciona capacidad de optimización de procesos
  • Predecible, rápido, escalable
  • Escalabilidad lineal real desde módulos de tamaño de laboratorio hasta montajes industriales para procesar miles de litros
  • Ofrece una mayor resolución, mejores rendimientos y una resistencia superior a la contrapresión
  • Las membranas Ultracel son membranas compuestas fundidas en un sustrato microporoso para obtener membranas sin defectos con una calidad superior
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Requisitos de prefiltración: 100 µm
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de un lavado con agua
Legal Information
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2