MZFCN0W
MultiScreenHTS 384 pocillos
Opaque/White, Non-Sterile, Glass Fiber/Polyester mesh (FC) Filter Plate, 1.2 / 0.65 µm pore size, Device material Barex®/TiO2, 50 plates
Sinónimos:
Placa de 384 pocillos
About This Item
Materiales
Barex®
flat bottom wells
glass fiber membrane
mesh polyester membrane
titanium dioxide
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
MultiScreen®
Características
lid
fabricante / nombre comercial
MultiScreen®
Parámetros
20-100 μL sample volume (per well)
técnicas
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
Altura
14.4 mm
Longitud
128 mm
Anchura
85.5 mm
filtración área
0.09 cm2
placa tamaño
384 wells
pocillo volumen máximo
100 μL
volumen de trabajo
20-100 μL
tamaño de poro
0.65 μm pore size
1.2 μm pore size
aplicaciones
sample preparation
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Placas de filtración HTS (números de referencia de las placas que empiezan con MS)
: las placas MultiScreenHTS se han elaborado específicamente para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales rígidas mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar las etiquetas con el código de barras. Los pocillos están individualmente sellados, para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros. Se dispone de placas de filtración en plataformas de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
- El nuevo diseño de la placa de filtración de gran caudal MultiScreen HTS+ Hi de Millipore reduce la adsorción inespecífica y la variabilidad en las intensidades de fondo y de la señal específicamente para evaluaciones de cribado bioquímico.
Placas de filtración clásicas (números de referencia que empiezan por MA)
- El original diseño multipocillo es valioso para muchas aplicaciones que requieren la inmersión del filtro en una bandeja de ensayo. El drenaje inferior fácilmente extraíble y el exclusivo diseño de la placa son ideales para ensayos como Elispot, PAMPA, cribado celular (migración, infiltración o quimiotaxis) o para detección mediante Topcount.
Accesorio – Distribuidor a vacío MultiScreenHTS
- El distribuidor a vacío MultiScreenHTS se diseñó específicamente para trabajar con las placas de filtración MultiScreenHTS. La combinación produce características de filtración óptimas y una integración perfecta de la automatización.
Placas de ensayo Millicell
- Además del formato de placa de ensayo tradicional, también existen placas de filtración con bandejas de cultivo celular para el crecimiento y el estudio de líneas celulares en suspensión y adherentes. Las células cultivadas en placas de filtración se diferencian mejor que las cultivadas en los sustratos de plástico tradicionales, produciendo resultados más semejantes a los obtenidos in vivo. Esta combinación de placa/bandeja de filtración puede utilizarse para una variedad de análisis celulares, como los de transporte, toxicidad y cribado.
Aplicación
Filtración general
Análisis
Proteína
Forma física
Otras notas