Key Documents
MXSMEND48
Millipore
Agar m-Endo LES
m-Endo LES Agar, for coliforms, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing
Sinónimos:
Casete precargado de medios Milliflex®
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
agency
USP International standards
Quality Level
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
6 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL
pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
storage condition
protect from light (right side up)
color
slightly opalescent rose
input
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
7.2±0.2 (25.0 °C)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
coliforms
application(s)
bioburden testing
cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Las casetes Milliflex® contienen medios en agar listos para usar con el sistema Milliflex® o el Milliflex Oasis® destinados a un análisis cómodo, rápido y fiable del grado de contaminación microbiológica. La casete precargada con agar contribuye a agilizar la secuencia de trabajo de los análisis de contaminación microbiológica con aseguramiento de calidad y evitando riesgos de contaminación exógena. Cada placa consiste en un conjunto de 3 piezas que contiene aproximadamente 10 ml de los medios. El agar m-Endo LES es un medio selectivo para detectar coliformes totales en el agua potable. El laurilsulfatosódico y el desoxicolato de sodio son inhibidores de las bacterias grampositivas, la fucsina básica es un indicador de pH, el sulfito de sodio se añade para cambiar el color de la disolución de fucsina básica y el aditivo etanol aumenta la naturaleza antibacteriana de la formulación. Las bacterias fermentadoras de lactosa producen acetaldehído que reacciona con el sulfito de sodio y la fucsina para formar colonias rojas. La aparición de un brillo metálico se produce cuando el organismo produce aldehídos con la fermentación rápida de la lactosa. El brillo se suprimirá si el inóculo es demasiado denso.
Application
La placa Milliflex® precargada con agar m-Endo LES se utiliza en análisis del grado de contaminación microbiológica y en análisis microbiológicos generales del agua, las aguas residuales y los productos lácteos. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica, cosmética y de la cerveza.
Culture Medium
m-Endo LES
Analysis Note
Las colonias de coliformes son de color rojo oscuro con un brillo verde metálico distintivo
Microorganismos de control de calidad
E. coli (ATCC 25922)
P. aeruginosa (ATCC 9027)
E. aerogenes (ATCC 49701)
S. aureus (ATCC 6538) como control negativo
Microorganismos específicos: Especies de coliformes
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c