Key Documents
MSEHNFX40
Millipore
Placa Multiscreen® 96 pocillos, fondo sólido
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
Sinónimos:
MultiScreen Solid Plate, Solid Bottom 96-Well Plate, Solid Bottom Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41116158
NACRES:
NB.15
material
flat bottom clear polystyrene plate
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
packaging
pkg of 40 plates
technique(s)
ELISA: suitable
plate size
96 wells
binding type
high binding surface
General description
Las microplacas para ELISA MultiScreen® de 96 pocillos cumplen las dimensiones convencionales de la industria para utilizar en plataformas de análisis bioquímicos comunes, como la manipulación automatizada de líquidos, lectores de microplacas y otros dispositivos compatibles con microplacas. Se dispone de microplacas para ELISA con capacidades de unión medias o altas.
Physical form
Código de color: transparente
Other Notes
Compatible con automatización: sí
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany