Key Documents
MSCPNUV40
Millipore
Placa de recolección de 96 pocillos
Clear, Non-Sterile, HTS, for UV analysis, Polypropylene, 40 plates
Sinónimos:
96-Well Storage Plate
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
plate size
96 wells
shipped in
ambient
General description
No importa con qué aplicación esté trabajando, Millipore tiene una placa desarrollada para satisfacer sus requisitos específicos. Las placas MultiScreen tienen una larga historia como útiles fiables para el avance del descubrimiento de fármacos y de la investigación en ciencias de la vida.
Placas de filtración HTS (números de referencia de las placas que empiezan con MS)
: las placas MultiScreenHTS se han elaborado específicamente para uso de alto rendimiento con estaciones de trabajo automatizadas. Las paredes laterales rígidas mejoran la manipulación y proporcionan amplias superficies para poder colocar las etiquetas con el código de barras. Los pocillos están individualmente sellados, para evitar interferencias durante la incubación, y el desagüe inferior puede quitarse para acceder a los filtros. Se dispone de placas de filtración en plataformas de 96 y 384 pocillos con una amplia selección de membranas y plásticos.
- El nuevo diseño de la placa de filtración MultiScreen HTS+ Hi de flujo elevado de Millipore reduce la unión inespecífica y la variabilidad tanto en las intensidades de fondo como en las intensidades de la señal específicamente para los análisis de cribado bioquímico.
Placas de filtración clásicas (números de referencia que empiezan por MA)
- El diseño multipocillo original es valioso para muchas aplicaciones que requieren sumergir el filtro en una bandeja de ensayo El desagüe fácilmente extraíble y el exclusivo diseño de la placa son ideales para ensayos como Elispot, PAMPA, cribado celular (migración, invasión o quimiotaxis) o para detección mediante Topcount.
Accesorio – Colector a vacío MultiScreenHTS
- El colector a vacío MultiScreenHTS se diseñó de manera específica para trabajar con las placas de filtración MultiScreenHTS. La combinación tiene como resultado unas características de filtración óptimas y una integración de automatización perfecta.
Placas de ensayo Millicell
- Además del formato de placa de ensayo tradicional, también disponemos de placas de filtración con bandejas de cultivo celular para cultivar y analizar líneas celulares adherentes y en suspensión. Las células cultivadas en placas de filtración se diferencian mejor que las cultivadas en los sustratos de plástico tradicionales, produciendo resultados más semejantes a los obtenidos in vivo. Esta combinación de placa/bandeja de filtración puede utilizarse para una variedad de análisis celulares, como los de transporte, toxicidad y cribado.
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Ver todo